Learn More
(+/-)-alpha-Amino-3-Hydroxy-5-Methyl-4-Isoxazolepropionsäure, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (+/-)-alpha-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid |
| CAS | 74341-63-2 |
| Farbe | Weiß |
| Summenformel | C7H10N2O4 |
| MDL-Nummer | MFCD00213388 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | ampa, r,s-ampa, ampa pharmaceutical, alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid, rs-ampa, +/--ampa, chembl13378, d,l-alpha-amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic acid, r,s-alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid, 4-isoxazolepropanoic acid, alpha-amino-2,3-dihydro-5-methyl-3-oxo |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in warm water at 1mg/ml; Also soluble in 0;1M NaOH or 0;1M HCl at approximately 4mg/ml; Soluble in DMSO at 4mg/ml |
| InChI-Schlüssel | UUDAMDVQRQNNHZ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC1=C(C(=O)NO1)CC(C(=O)O)N |
| Mehr anzeigen |