Learn More
Alpha-Aminoacetophenon (Mischsalz, > 85%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Alpha-Aminoacetophenone |
| CAS | 5468-37-1 |
| Summenformel | C8H9NO . xHCl . xHBr |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2-Amino-1-phenylethanone, 2-Amino-1-phenyl-1-ethanone, 2-Amino-1-phenylethanone, 2-Aminoacetophenone, Phenacylamine, α-Aminoacetophenone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H9NO.ClH/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6,9H2;1H |
| SMILES | Cl.NCC(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC-Name | 2-Amino-1-Phenylethanon;Hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 171.62 |