Learn More
Alpha-Amylzimtaldehyd, stabilisiert mit BHT, TRC
Artikelnummer. 30322728
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30322728 5 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30322728 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1110005ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amylcinnamic aldehyde
CAS 122-40-7
Summenformel C14 H18 O
Menge 5 mL
Synonym Cinnamaldehyde, α-amyl- (4CI), Cinnamaldehyde, α-pentyl- (6CI,7CI,8CI), 2-(Phenylmethylene)heptanal, 2-Benzylideneheptanal, Amyl cinnamal, Amylcinnamaldehyde, Amylcinnamic acid aldehyde, Amylcinnamic aldehyde, Flomine, Jasminal, Jasminaldehyde, Jasmine aldehyde, NSC 6649, Pentylcinnamaldehyde, α-Amyl-β-phenylacrolein, α-Amylcinnamal, α-Amylcinnamaldehyde, α-Pentylcinnamaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C14H18O/c1-2-3-5-10-14(12-15)11-13-8-6-4-7-9-13/h4,6-9,11-12H,2-3,5,10H2,1H3/b14-11+
SMILES CCCCC\C(=C/c1ccccc1)\C=O
IUPAC-Name (2E)-2-Benzylideneheptanal
Molekulargewicht (g/mol) 202.29
Formelmasse 202.1358