Learn More
alpha-Amylcinnamylalcohol 2000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | alpha-Amylcinnamyl alcohol |
| CAS | 101-85-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | alpha-Amylcinnamyl alcohol |
| Versandbedingung | +20°C |
| Summenformel | C14 H20 O |
| Konzentration | 2000 μg/mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | 1-Heptanol, 2-benzylidene- (6CI,8CI), 2-(Phenylmethylene)-1-heptanol, 2-Amyl-3-phenyl-2-propen-1-ol, 2-Benzylidene-1-heptanol, 2-Pentyl-3-phenyl-2-propen-1-ol, Amyl cinnamyl alcohol, Buxinol, α-Amylcinnamic alcohol, α-Amylcinnamyl alcohol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H20O/c1-2-3-5-10-14(12-15)11-13-8-6-4-7-9-13/h4,6-9,11,15H,2-3,5,10,12H2,1H3/b14-11+ |
| SMILES | CCCCC\C(=C/c1ccccc1)\CO |
| Mehr anzeigen |