missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha-Angelicalacton, 98%, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7044650
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11321977 5 g 5 Gramm
11331977 25 g 25 Gramm
11341977 100 g 100 Gramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11321977

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L07602.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 591-12-8 | C5H6O2 | 98.10 g/mol

alpha-Angelicalactone acts as acancer chemopreventive agent. It is used in the synthesis of glutathione and the activity of glutathione-S-transferase and UDP-glucunonosyltransferase detoxification enzymes in esophagus, stomach, intestine, and liver. It is used in oral care formulations to round out mint notes and in coffee flavors.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Alpha-Angelicalacton wirkt als chemopräventives Mittel gegen Krebs. Wird in der Synthese von Glutathion und der Aktivität von Glutathion-S-Transferase und UDP-Glucunonosyltransferase Entgiftungsenzyme in Speiseröhre, Magen, Darm und Leber verwendet. Wird in oralen Pflegeformulierungen zum Ausrunden von Minznoten und in Kaffeearomen verwendet.

Löslichkeit
Löslich in Wasser (5 g/100 ml) und Alkohol.

Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Vor Feuchtigkeit schützen. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 591-12-8
Summenformel C5H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 98.10
MDL-Nummer MFCD00005375
InChI-Schlüssel QOTQFLOTGBBMEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-angelica lactone, alpha-angelicalactone, 5-methyl-2 3h-furanone, 5-methylfuran-2 3h-one, 2 3h-furanone, 5-methyl, 4-hydroxypent-3-enoic acid lactone, delta 2-angelica lactone, 4-hydroxy-3-pentenoic acid gamma-lactone, gamma-methyl-beta,gamma-crotonolactone, .alpha.-angelica lactone
PubChem CID 11559
ChEBI CHEBI:36433
IUPAC-Name 5-methyl-2,3-dihydrofuran-2-one
SMILES CC1=CCC(=O)O1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material alpha-Angelicalactone
Schmelzpunkt 17°C to 18°C
Dichte 1.093
Siedepunkt 53°C to 54°C (10 mmHg)
Flammpunkt 68°C (154°F)
Brechungsindex 1.448
Menge 5 g
Beilstein 108394
Merck Index 14,647
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (5g/100mL) and alcohol.
Formelmasse 98.1
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.