missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha-Arbutin, TRC

Artikelnummer. 30340059
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30340059 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30340059 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA766500500MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material alpha-Arbutin
CAS 84380-01-8
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C12 H16 O7
Menge 500 mg
Synonym A-Arbutin
InChI-Formel InChI=1S/C12H16O7/c13-5-8-9(15)10(16)11(17)12(19-8)18-7-3-1-6(14)2-4-7/h1-4,8-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@H](Oc2ccc(O)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-Hydroxyphenoxy)oxan-3,4,5-triol
Molekulargewicht (g/mol) 272.25
Formelmasse 272.0896
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.