Learn More
alpha-Benzoinoxim, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483344
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11483344 25 g 25 Gramm
11493344 100 g 100 Gramm
11403354 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483344 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10630.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 441-38-3 | C14H13NO2 | 227.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 441-38-3
Summenformel C14H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 227.26
MDL-Nummer MFCD00004501
InChI-Schlüssel WAKHLWOJMHVUJC-FYWRMAATNA-N
Synonym 2-hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime, e,alphar-benzoinoxime, 2r-2-hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime, 1r,2z-2-hydroxyimino-1,2-diphenylethanol, 1r,2z-2-hydroxyimino-1,2-diphenyl-ethanol, unii-ptc1433kj8 component
PubChem CID 7057888
IUPAC-Name (2E)-2-(N-hydroxyimino)-1,2-diphenylethan-1-ol
SMILES O\N=C(\C(O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Benzoin oxime
Schmelzpunkt 151°C to 154°C
Menge 25 g
Beilstein 2051941
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,1094
Formelmasse 227.26
Reinheit (%) ≥98%