Learn More
Alpha-Bisabolol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11416974
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11416974 50 g 50 Gramm
11406974 10 g 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11416974
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21457.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 515-69-5 | C15H26O | 222.372 g/mol
It finds its application as a masking agent, skin conditioning agent and soothing agent in cosmetics industry. The most important effects of Bisabolol for the use in cosmetics are anti-inflammatory, wound-healing, anti-bacterial and anti-mycotic. Bisabolol is therefore perfectly suited for the use in all kinds of skin-care products It can be used as active substance in cosmetic preparations for the protection and care of sensitive skin, preparations for babies and children, sunscreen and after-sun products, aftershaves and preparations for the oral hygiene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Findet Anwendung als Maskierungsmittel, Hautpflegemittel und beruhigendes Mittel in der Kosmetikindustrie. Die wichtigsten Effekte von Bisabolol für die Verwendung in Kosmetika sind entzündungshemmende, wundheilende, antibakterielle und antimykotische Wirkungen. Bisabolol eignet sich daher hervorragend für die Anwendung in allen Arten von Hautpflegeprodukten. Kann als Wirkstoff in kosmetischen Präparaten zum Schutz und zur Pflege empfindlicher Haut, Präparaten für Babys und Kinder, Sonnenschutz- und After-Sun-Produkten, Rasierwasser und Präparaten für die Mundhygiene verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, natürlichen, mineralischen und synthetischen Ölen. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 515-69-5
Summenformel C15H26O
Molekulargewicht (g/mol) 222.372
MDL-Nummer MFCD03846910
InChI-Schlüssel RGZSQWQPBWRIAQ-LSDHHAIUSA-N
Synonym bisabolol, alpha-bisabolol, +-alpha-bisabolol, d-alpha-bisabolol, .alpha.-bisabolol, +-1'r,2r-alpha-bisabolol, 2r-6-methyl-2-1r-4-methylcyclohex-3-en-1-yl hept-5-en-2-ol, 3-cyclohexene-1-methanol, .alpha.,4-dimethyl-.alpha.-4-methyl-3-pentenyl-, r*,r*, dsstox_cid_25964, dsstox_rid_81260
PubChem CID 1549992
IUPAC-Name (2 R)-6 -Methyl-2 -[(1 R)-4 -Methylcyclohex-3 -en-1-yl]hept-5 -en-2-ol
SMILES CC1=CCC(CC1)C(C)(CCC=C(C)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Bisabolol
Dichte 0.93
Flammpunkt 135°C (275°F)
Brechungsindex 1.495
Menge 50 g
Beilstein 5733954
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,1241
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,natural,mineral and synthetic oils. Insoluble in water.
Formelmasse 222.37
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit