Learn More
α-Brom-2'-Acetonaphthon 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10346740 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10346740 10 g 10 Gramm
10031650 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10346740 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 147480100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 613-54-7 | C12H9BrO | 249.107 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 613-54-7
MDL-Nummer MFCD00004109
InChI-Schlüssel YHXHHGDUANVQHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-2'-acetonaphthone, bromomethyl 2-naphthyl ketone, 2-bromoacetyl naphthalene, 2-bromo-1-naphthalen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-2-naphthyl-1-ethanone, ethanone, 2-bromo-1-2-naphthalenyl, 2-bromo-1-2-naphthyl ethanone, 2-bromo-1-naphthalen-2-yl ethan-1-one, alpha-bromo-2'-acetonaphthone, 2-bromo-1-naphthalen-2-yl-ethanone
PubChem CID 69179
IUPAC-Name 2-Brom-1-Naphthalen-2-ylethanon
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α-Bromo-2'-acetonaphthone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 82°C to 85°C
Farbe Braun-Violett
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C12H9BrO
Strukturformel C10H7COCH2Br
Menge 10 g
Molekulargewicht (g/mol) 249.11
Formelmasse 249.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • a-Bromo-2'-acetonaphthone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.