Learn More
Alpha-Brom-2-Chlorphenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11457196
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11457196 5 g 5 Gramm
11467196 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11457196 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25518.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29270-30-2
Summenformel C8H6BrClO2
Molekulargewicht (g/mol) 249.488
MDL-Nummer MFCD03428513
InChI-Schlüssel XHAPROULWZYBGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-bromo-2-chlorophenylacetic acid, 2-bromo-2-2-chlorophenyl acetic acid, 2-bromo-2-2'-chlorophenyl acetic acid, a-bromo 2-chlorophenylacetic acid, alpha-bromo-2-chlorophenyl acetic acid, alpha-bromo 2-chloro phenylacetic acid, bromo 2-chlorophenyl acetic acid, a-bromo-2-chlorophenylacetic acid, alapha-bromo-2-chloro-phenylacetic acid, benzeneacetic acid, alpha-bromo-2-chloro
PubChem CID 2774031
IUPAC-Name 2-Brom-2-(2-Chlorphenyl)essigsäure
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(C(=O)O)Br)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Bromo-2-chlorophenylacetic acid
Schmelzpunkt 105°C to 108°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 249.49
Reinheit (%) 98%