Learn More
Alpha-Brom-Gamma-Butyrolacton, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | alpha-Bromo-gamma-butyrolactone |
| CAS | 5061-21-2 |
| Summenformel | C4 H5 Br O2 |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H5BrO2/c5-3-1-2-7-4(3)6/h3H,1-2H2 |
| SMILES | BrC1CCOC1=O |
| IUPAC-Name | 3-Bromoxolan-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 164.99 |
| Formelmasse | 163.9473 |