Learn More
Alpha-Casein (90-95)
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Reinigungsverfahren | HPLC |
| Inhalt und Lagerung | -30°C to -10°C |
| Format | Fest |
| Molekulargewicht | 783.93 |
| Produkttyp | alpha-Casein (90-95) |
| Menge | 1 mg |
| Kennzeichnung | RUO - research use only |
| Sequenz | Arg-Tyr-Leu-Gly-Tyr-Leu |
Nur für Forschungszwecke