Learn More
Thermo Scientific Chemicals alpha-Chloralose, 98+ %, Beta-Anomer ca. 15 %
Artikelnummer. 11480393
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11480393 25 g 25 Gramm
11490393 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480393 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A11492.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 15879-93-3 | C8H11Cl3O6 | 309.52 g/mol
It has been employed widely as an animal anesthetic in the laboratory setting. alpha-chloralose is a true anesthetic or an immobilizing agent with sedative-hypnotic properties has important implications. Canada geese (Branta canadensis) and blue geese (Chen caerulescens) were caught with alpha-chloralose, an oral hypnotic administered on bait. Wild turkeys (Meleagris gallopavo) were captured with alpha-chloralose, an oral anesthetic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wurde im Labor häufig als Betäubungsmittel bei Tieren eingesetzt. Alpha-Chloralose ist ein echtes Anästhetikum oder ein Immobilisierungsmittel mit sedativ-hypnotischen Eigenschaften mit bedeutenden Auswirkungen. Kanadagänse (Branta canadensis)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15879-93-3
Summenformel C8H11Cl3O6
Molekulargewicht (g/mol) 309.52
MDL-Nummer MFCD00005542
InChI-Schlüssel OJYGBLRPYBAHRT-OPKHMCHVSA-N
Synonym a-chloralose, 1-2r,5r,6s,6ar-6-hydroxy-2-trichloromethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl ethane-1,2-diol, r-1-2r,3ar,5r,6s,6ar-6-hydroxy-2-trichloromethyl tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl ethane-1,2-diol
PubChem CID 7057995
SMILES OCC(O)[C@H]1OC2O[C@@H](O[C@@H]2[C@H]1O)C(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Chloralose
Schmelzpunkt 180°C to 184°C
Namenshinweis beta anomer ≈ 15%
Menge 25 g
Beilstein 85418
Merck Index 14,2072
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
IUPAC-Name 1-[(2R,5R,6S,6aR)-6-hydroxy-2-(trichloromethyl)-tetrahydro-2H-furo[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl]ethane-1,2-diol
Formelmasse 309.53
Reinheit (%) ≥98%