Learn More
Thermo Scientific Chemicals alpha-Chloralose, 98+ %, Beta-Anomer ca. 15 %
Artikelnummer. 11490393
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490393 100 g 100 Gramm
11480393 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490393 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A11492.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.01 €
    54.65 € / 100 Gramm
    Sparen 12.36 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 15879-93-3 | C8H11Cl3O6 | 309.52 g/mol
It has been employed widely as an animal anesthetic in the laboratory setting. alpha-chloralose is a true anesthetic or an immobilizing agent with sedative-hypnotic properties has important implications. Canada geese (Branta canadensis) and blue geese (Chen caerulescens) were caught with alpha-chloralose, an oral hypnotic administered on bait. Wild turkeys (Meleagris gallopavo) were captured with alpha-chloralose, an oral anesthetic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wurde im Labor häufig als Betäubungsmittel bei Tieren eingesetzt. Alpha-Chloralose ist ein echtes Anästhetikum oder ein Immobilisierungsmittel mit sedativ-hypnotischen Eigenschaften mit bedeutenden Auswirkungen. Kanadagänse (Branta canadensis)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15879-93-3
Summenformel C8H11Cl3O6
Molekulargewicht (g/mol) 309.52
MDL-Nummer MFCD00005542
InChI-Schlüssel OJYGBLRPYBAHRT-OPKHMCHVSA-N
Synonym a-chloralose, 1-2r,5r,6s,6ar-6-hydroxy-2-trichloromethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl ethane-1,2-diol, r-1-2r,3ar,5r,6s,6ar-6-hydroxy-2-trichloromethyl tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl ethane-1,2-diol
PubChem CID 7057995
SMILES OCC(O)[C@H]1OC2O[C@@H](O[C@@H]2[C@H]1O)C(Cl)(Cl)Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material alpha-Chloralose
Schmelzpunkt 180°C to 184°C
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt Beta-Anomer ≈15 %
Beilstein 85418
Merck Index 14,2072
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
IUPAC-Name 1-[(2R,5R,6S,6aR)-6-hydroxy-2-(trichloromethyl)-tetrahydro-2H-furo[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl]ethane-1,2-diol
Formelmasse 309.53
Reinheit (%) ≥98%