Learn More
alpha-Chloralose, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11443140 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11443140 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11443140 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210045910
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird als Narkosemittel für Labortiere verwendet
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α-Chloralose
CAS 15879-93-3
Menge 10 g
Summenformel C8H11Cl3O6
MDL-Nummer MFCD00005542
Synonym a-chloralose, 1-2r,5r,6s,6ar-6-hydroxy-2-trichloromethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl ethane-1,2-diol, r-1-2r,3ar,5r,6s,6ar-6-hydroxy-2-trichloromethyl tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl ethane-1,2-diol
InChI-Schlüssel OJYGBLRPYBAHRT-OPKHMCHVSA-N
SMILES OCC(O)[C@H]1OC2O[C@@H](O[C@@H]2[C@H]1O)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC-Name 1-[(2R,5R,6S,6aR)-6-Hydroxy-2-(trichlormethyl)-tetrahydro-2H-furo[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl]ethan-1,2-diol
Molekulargewicht (g/mol) 309.52
PubChem CID 7057995
Formelmasse 309.53