Learn More
alpha-Chlorphenylacetylchlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | alpha-Chlorophenylacetyl Chloride |
| CAS | 2912-62-1 |
| Summenformel | C8 H6 Cl2 O |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | Chlorophenyl-acetyl Chloride, (±)-2-Chloro-2-phenylacetyl Chloride, 2-Chloro-2-phenylacetyl Chloride, 2-Phenyl-2-chloroacetyl Chloride, Chlorophenylacetyl Chloride, Phenyl(chloro)acetyl Chloride, α-Chloro-α-phenylacetyl Chloride, α-Chlorobenzeneacetyl Chloride, α-Chlorophenylacetyl Chloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H6Cl2O/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H |
| SMILES | ClC(C(=O)Cl)c1ccccc1 |
| IUPAC-Name | 2-Chlor-2-phenylacetylchlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 189.039 |
| Formelmasse | 187.98 |