Learn More
Alpha-Cyano-4-Hydroxycinnaminsäure, TRC
Artikelnummer. 30355176
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30355176 2.5 g -
30352556 5 g 5 Gramm
30354547 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30355176 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3813482.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28166-41-8
Summenformel C10H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 189.17
Synonym 2-Cyano-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propenoic Acid, 4-Hydroxy-alpha-cyanocinnamic Acid, NSC 173138, alpha-Cyano-4-hydroxycinnamic Acid
IUPAC-Name (E)-2-cyano-3-(4-Hydroxyphenyl)prop-2-Enoinsäure
SMILES OC(=O)C(=Cc1ccc(O)cc1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Cyano-4-hydroxycinnamic Acid
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H7NO3/c11-6-8(10(13)14)5-7-1-3-9(12)4-2-7/h1-5,12H,(H,13,14)/b8-5+
Formelmasse 189.0426