Learn More
PCRmax Alpha Cycler 4 Thermocycler
Beschreibung
- Diese kompakten Thermocycler liefern bei jedem Lauf reproduzierbare Ergebnisse - ohne oder mit geringem Schulungsaufwand
- Zu den Funktionen gehören ein klarer, reaktionsschneller Touchscreen, eine sichere, anwenderspezifische Programmierung, ein einstellbarer, beheizter Deckel und eine aktive Probenkühlung für eine genauere Amplifikation
- Ein Programmassistent generiert in Sekunden ein sequenzspezifisches Protokoll - eine schnelle Möglichkeit zur Optimierung neuer Assays
- Die Geräte speichern außerdem ca. 1000 Berichte zur späteren Überprüfung und laufen auf einer intuitiven HD Android™Tablet-Oberfläche
- Speichern Sie persönliche Einstellungen auf einem USB-Laufwerk. Melden Sie sich ganz einfach an, indem Sie Ihr USB-Laufwerk anschließen, ohne dass ein Kennwort erforderlich ist
- Die Systeme mit vier Blöcken benötigen weniger Platz als zwei oder vier Einzelblockeinheiten und kosten weniger als der Kauf mehrerer Einheiten
- Steuern Sie jeden Block einzeln, um mehr Flexibilität zu erzielen und ihn von mehr als einer Person gleichzeitig zu verwenden, oder führen Sie ihn mit demselben Programm aus, um den Durchsatz zu erhöhen
- Jeder Block verfügt außerdem über einen eigenen, unabhängigen beheizten Deckel - keine Unterbrechung von Assays, die mit unterschiedlichen Einstellungen ausgeführt werden
Spezifikation
Spezifikation
| Thermische Genauigkeit | 50 °C: ± 0,25 °C |
| Temperaturbereich (metrisch) | 10 bis 100 °C |
| Abmessungen | 33 x 70 x 53,5 cm |
| Fassungsvermögen | Kapazität vierfach 384 Wells |
| Elektrische Anforderungen | 100 bis 240 VAC |
| Produkttyp | Thermocycler |
| Benutzeroberfläche | HD Android™ Tablet |
| Gradientenbereich | 1 bis 29 °C |
| Beheizter Deckel | Ja, 35 bis 115 °C. |
| Hauptspeicher | ≤ 1000 Programme |
| Mehr anzeigen |