Learn More
Schardinger-alpha-dextrin Hydrat
Artikelnummer. 11479236
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11479236 5 g 5 Gramm
11489236 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11479236
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18092.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Alpha-Cyclodextrinhydrat wird in der Lebensmittelindustrie eingesetzt. Über die Struktur von Cyclodextrinen können Einschlusskomplexe mit einer Vielzahl von Molekülen gebildet werden. Führt zu enzymähnlicher Spezifität bei Reaktionen.
Löslichkeit
Wasserlöslich. 145 g/l bei 25
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Im Dunkeln aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51211-51-9
Summenformel C36H60O30
Molekulargewicht (g/mol) 972.85
MDL-Nummer MFCD00150804
InChI-Schlüssel HFHDHCJBZVLPGP-UHFFFAOYNA-N
Synonym alpha-cyclodextrin hydrate, water.beta-cyclodextrin, cyclohexaamylose hydrate, ^a-cyclodextrin hydrate, alpha-cyclodextrin water, 972.86 anhydrous
PubChem CID 60161466
IUPAC-Name 5,10,15,20,25,30-hexakis(hydroxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29-dodecaoxaheptacyclo[26.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶]dotetracontane-31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42-dodecol
SMILES OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Cyclodextrin hydrate
Schmelzpunkt 279°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 4227442
Merck Index 14,2718
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. 145g/L at 25
Optische Drehung +136° (c=10 in Water)
Formelmasse 972.86 (Anhydrous)