missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Schardinger-alpha-dextrin Hydrat

Artikelnummer. p-7023984
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11479236

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18092.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Anwendungen
Alpha-Cyclodextrinhydrat wird in der Lebensmittelindustrie eingesetzt. Über die Struktur von Cyclodextrinen können Einschlusskomplexe mit einer Vielzahl von Molekülen gebildet werden. Führt zu enzymähnlicher Spezifität bei Reaktionen.

Löslichkeit
Wasserlöslich. 145 g/l bei 25

Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Im Dunkeln aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 51211-51-9
Summenformel C36H60O30
Molekulargewicht (g/mol) 972.85
MDL-Nummer MFCD00150804
InChI-Schlüssel HFHDHCJBZVLPGP-UHFFFAOYNA-N
Synonym alpha-cyclodextrin hydrate, water.beta-cyclodextrin, cyclohexaamylose hydrate, ^a-cyclodextrin hydrate, alpha-cyclodextrin water, 972.86 anhydrous
PubChem CID 60161466
IUPAC-Name 5,10,15,20,25,30-hexakis(hydroxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29-dodecaoxaheptacyclo[26.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶]dotetracontane-31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42-dodecol
SMILES OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O

Specifications

Chemischer Name oder Material alpha-Cyclodextrin hydrate
Schmelzpunkt 279°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 4227442
Merck Index 14,2718
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. 145g/L at 25
Optische Drehung +136° (c=10 in Water)
Formelmasse 972.86 (Anhydrous)
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.