Learn More
Alpha-D-Galaktose-1-Phosphatdikaliumsalz, TRC
Artikelnummer. 30003221
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003221 100 mg 100 Milligramm
30009113 50 mg 50 Milligramm
30004987 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30003221 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG155760100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19046-60-7
Summenformel C6 H11 K2 O9 P
Molekulargewicht (g/mol) 336.316
Synonym α-D-Galactopyranose 1-(Dihydrogen Phosphate) Dipotassium Salt, α-D-Galactopyranose-1 1-Phosphate Dipotassium Salt, D-Galactose 1-Phosphate Dipotassium Salt, α-D-Galactopyranosyl Phosphate Dipotassium Salt, α-D-Galactose 1-Phosphate Dipotassium Salt, α-D-Galactosyl Phosphate Dipotassium Salt
IUPAC-Name [Potassiooxy-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)Tetrahydropyran-2-yl]oxy-phosphoryl]oxykalium
SMILES [K+].[K+].OC[C@H]1O[C@H](OP(=O)([O-])[O-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-D-Galactose 1-Phosphate Dipotassium Salt
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H13O9P.2K/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;/q;2*+1/p-2/t2-,3+,4+,5-,6-;;/m1../s1
Formelmasse 335.9415