Learn More
Alpha-D-Glucoheptonsäure-Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30401037
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
150 g
Packungsgröße:
150 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30401037 150 g 150 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30401037 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG450165150G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alpha-D-Glucoheptonic Acid Sodium Salt
CAS 10094-62-9
Summenformel C7H13NaO8 . 2(H2O)
Menge 150 g
Synonym D-Glycero-D-gulo-Heptonic Acid, Monosodium Salt, Dihydrate, D-α-Glucoheptonic Acid, Sodium Salt, Dihydrate, Sodium D-glycero-D-gulo-heptonate Dihydrate, Sodium D-α-Glucoheptonate Dihydrate
InChI-Formel InChI=1S/C7H14O8.Na.2H2O/c8-1-2(9)3(10)4(11)5(12)6(13)7(14)15;;;/h2-6,8-13H,1H2,(H,14,15);;2*1H2/q;+1;;/p-1/t2-,3-,4+,5-,6-;;;/m1.../s1
SMILES O.O.[Na+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-]
IUPAC-Name Natrium;(2R,3R,4S,5R,6R)-2,3,4,5,6,7-Hexahydroxyheptanoat;Dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 284.19
Formelmasse 284.0719