Learn More
Alpha-D-Glucose-1-Phosphat-Dinatriumsalz-Tetrahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489952
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11489952 5 g 5 Gramm
11499952 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489952 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12064.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 56401-20-8 | C6H13Na2O9P | 306.114 g/mol
alpha-D-Glucose-1-phosphate disodium salt tetra hydrate is a glucose molecule that can be used in cellular catabolism. It is used as an intermediate in chemical and pharmaceutical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Alpha-D-Glucose-1-Phosphat-Dinatriumsalz-Tetrahydrat ist ein Glucosemolekül, das sich für den zellulären Katabolismus eignet. Es wird als Zwischenprodukt in der chemischen und pharmazeutischen Forschung eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Den Behälter dicht verschlossen halten. Kühl und trocken an einem gut belüfteten Ort lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56401-20-8
Summenformel C6H13Na2O9P
Molekulargewicht (g/mol) 306.114
MDL-Nummer MFCD00150839
InChI-Schlüssel AQMGMJDBUKKFOG-PKXGBZFFSA-N
Synonym alpha-d-glucose-1-phosphate disodium salt tetrahydrate
PubChem CID 131855210
IUPAC-Name Natrium;[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]dihydrogenphosphat
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OP(=O)(O)O)O)O)O)O.[Na].[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-D-Glucose-1-phosphate disodium salt tetrahydrate
Schmelzpunkt ∼138°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 376.16 (304.10 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%