Learn More
Thermo Scientific Chemicals α-D(+)-Glucose, ≥99 %, wasserfrei
Artikelnummer. p-3736618 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
25 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10032070 1 kg 1 Kilogramm
10184180 2.5 kg 2.50 Kilogramm
10093763 25 kg 25 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 10032070
Marke: Thermo Scientific Chemicals 170080010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 492-62-6 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 492-62-6
Summenformel C6H12O6
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
MDL-Nummer MFCD00063774
InChI-Schlüssel WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Synonym alpha-d-glucose, alpha-d-glucopyranose, alpha-dextrose, alpha-glucose, glucopyranose, alpha-d, alpha-d-glc, unii-5j5i9eb41e, glucoses, grape sugar, d-gluco-hexose
PubChem CID 79025
ChEBI CHEBI:17925
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5S,6R)-6-(Hydroxymethyl)Oxan-2,3,4,5-Tetrol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α-D(+)-Glucose
Namenshinweis Anhydrous
Azidität 0.15mL 0.1N NaOH/6g max.
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 156.0°C to 158.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 1 kg
Beilstein 31, 83
Merck Index 14, 4459
Spezifischer Drehzustand + 52.90 (20.00°C c=10,water,ammonia)
Spezifische Drehung + 52.90
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 99+%
Verwandte Substanzen 0.15% max. (Fructose)
Physikalische Form Feines Kristallpulver