Learn More
Alpha-D-Glucose-Pentaacetat, TRC
Artikelnummer. 30393295
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30393295 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30393295 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG5964955G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-D-Glucose pentaacetate
CAS 604-68-2
Summenformel C16 H22 O11
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3/t12-,13-,14+,15-,16+/m1/s1
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC-Name [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5,6-Tetraacetyloxyoxan-2-yl]methyl-acetat
Molekulargewicht (g/mol) 390.34
Formelmasse 390.1162