Learn More
alpha-D-Lactose, Monohydrat, ACS Reagenz, Acros Organics™
Artikelnummer. 10712212 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
10 Kilogramm
2 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10712212 2 kg Kunststoffflasche 2 Kilogramm
10494691 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10238433 10 kg Plastikeimer 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10712212 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 412970020
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 5989-81-1 , 63-42-3
Summenformel C12H24O12
Molekulargewicht (g/mol) 360.312
MDL-Nummer MFCD00150747
InChI-Schlüssel WSVLPVUVIUVCRA-KPKNDVKVSA-N
Synonym alpha-d-lactose monohydrate, alpha-lactose monohydrate, lactose monohydrate, lactose, monohydrate, unii-ewq57q8i5x, respitose, alpha-lactose hydrate, a-lactose monohydrate, lactose monohydrate nf, ewq57q8i5x
PubChem CID 104938
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol;hydrat
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α-D-Lactose, monohydrate
Farbe Weiß
Glührückstand 0.03% max.
Infrarotspektrum Authentic
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 2 kg
Beilstein 31, 408
Merck Index 14, 5343
Spezifischer Drehzustand + 54.40 (20.00°C c=10,H2O,NH3)
Löslichkeitsinformationen 0.005% max. Insoluble Matter
Formelmasse 360.3
Güte ACS-Reagenz
Physikalische Form Sehr feines Kristallpulver