Learn More
Alpha-D-(+)-Talose, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464737
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.50 Gramm
Artikelnummer. 11464737
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21226.02
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2595-98-4 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2595-98-4
Summenformel C6H12O6.
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
MDL-Nummer MFCD00135834
InChI-Schlüssel GZCGUPFRVQAUEE-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-+-talose, aldehydo-d-talose, 2s,3s,4s,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
PubChem CID 99459
ChEBI CHEBI:68461
IUPAC-Name 2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-D-(+)-Talose
Schmelzpunkt 133°C to 135°C
Menge 0.5 g
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 97%