Learn More
Thermo Scientific Chemicals Alpha-Endorphin, Mensch
Artikelnummer. 15485699
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15485699 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15485699 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J63462.M^
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
An opioid peptide and substrate for transglutaminase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezies Human
Reinigungsverfahren HPLC
Gebräuchliche Bezeichnung β-Lipotropin (61-76)
Format Pulver
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein Opioid-Peptid und Substrat der Transglutaminase
Molekulargewicht 1745.98
Produkttyp alpha-Endorphin, human
Menge 1 mg
Kennzeichnung RUO
Sequenz H-Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Thr-Ser-Glu-Lys-Ser-Gln-Thr-Pro-Leu-Val-Thr-OH
Nur für Forschungszwecke