Learn More
alpha-Estradiol 3-Benzoate, TRC
Artikelnummer. 30380469
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30380469 50 mg
30374464 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30380469 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE66860550MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6045-53-0
Summenformel C25 H28 O3
Molekulargewicht (g/mol) 376.49
Synonym 17alpha-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-3-yl Benzoate, Estradiol Benzoate Imp. E (EP), 17-epi-Estradiol Benzoate, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol, 3-benzoate, (17α)- (9CI, ACI), 17α-Estradiol, 3-benzoate (6CI, 8CI), (+)-17α-Estradiol 3-benzoate, 3-Benzoyloxy-17α-hydroxyoestra-1,3,5(10)-triene, α-Estradiol 3-benzoate, (17α)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol 3-benzoate
IUPAC-Name [(8R,9S,13S,14S,17R)-17-hydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] benzoate
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OC(=O)c5ccccc5)ccc34)[C@@H]1CC[C@H]2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 17-epi-Estradiol Benzoate
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C25H28O3/c1-25-14-13-20-19-10-8-18(28-24(27)16-5-3-2-4-6-16)15-17(19)7-9-21(20)22(25)11-12-23(25)26/h2-6,8,10,15,20-23,26H,7,9,11-14H2,1H3/t20-,21-,22+,23-,25+/m1/s1
Formelmasse 376.2038