missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
alpha-Fetoprotein/AFP Antibody (C3) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
alpha-Fetoprotein/AFP Monoclonal antibody specifically detects alpha-Fetoprotein/AFP in Human, Porcine, Canine, Monkey, Bovine (Negative), Mouse (Negative), Rat (Negative) samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA, Flow (Intracellular), CyTOF, KnockDown
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | alpha-Fetoprotein/AFP |
| Anwendungen | Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Sandwich ELISA, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF, KnockDown |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | C3 |
| Konzentration | 1.0 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Flow Cytometry 0.5-1 μg/million cells, ELISA 1-5μg/mL for coating, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5-1 μg/mL, Sandwich ELISA, Flow (Intracellular), CyTOF-ready, Knockout Validated |
| Zusammensetzung | 10 mM PBS |
| Gen-Alias | Alpha-1-fetoprotein, Alpha-fetoglobulin, alpha-fetoprotein, FETA, HP, HPAFP |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?