missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
alpha-Fetoprotein/AFP Antibody (CL9772) [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-21160MFV610
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
alpha-Fetoprotein/AFP Monoclonal antibody specifically detects alpha-Fetoprotein/AFP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| alpha-Fetoprotein/AFP | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 610 SE | |
| Alpha-1-fetoprotein, Alpha-fetoglobulin, alpha-fetoprotein, FETA, HP, HPAFP | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P02771, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cancer Stem Cells, Developmental Biology, GPCR, Stem Cell Markers, Tumor Biomarkers | |
| 174 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL9772 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur