Spezifikation
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunoassay |
| Zusammensetzung | TBS |
| Gen-ID (Entrez) | 174 |
| Molekulargewicht | MolecularWeight-theroretical: 63 kDa |
| Menge | 1 mg |
| Lagerungsbedingungen | Store at 4°C. |
| Gen-Alias | Alpha-1-fetoprotein, Alpha-fetoglobulin, alpha-fetoprotein, FETA, HP, HPAFP |
| Gensymbol | AFP |
| Forschungskategorie | Cancer, Cancer Stem Cells, Developmental Biology, Stem Cell Markers, Tumor Biomarkers |
| Mehr anzeigen |