missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alpha Fodrin Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18718301 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. unitSize
18718301 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18718301

Marke: Novus Biologicals NB10060441AF594

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Alpha Fodrin Polyclonal antibody specifically detects Alpha Fodrin in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 594
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 1000 and 1050 of human spectrin, alpha, non-erythrocytic 1 using the numbering given in entry NP_003118.1
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Neuroscience
Isotype IgG
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.