Learn More
Beskrivning
Alpha Fodrin Polyclonal antibody specifically detects Alpha Fodrin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | Alpha Fodrin |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Zusammensetzung | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol |
| Gen-Alias | Alpha-II spectrin, EIEE5, FLJ17738, FLJ44613, Fodrin alpha chain, NEAS, spectrin alpha chain, brain, spectrin, alpha, non-erythrocytic 1 (alpha-fodrin), Spectrin, non-erythroid alpha chain, SPTA2 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: HQEFKSCLRSLGYDLPMVEEGEPDPEFEAILDTVDPNRDGHVSLQEYMAFMISRETENVKSSEEIESAFRALSSEGKPYVTKEELYQNLTREQADYCVSHMKPYVDGKGRELPTAFDYVEFTRSLF |
| Reinigungsverfahren | Immunogen affinity purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?