Learn More
alpha-Furil, TRC
Artikelnummer. 30403859
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30403859 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30403859 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF86150025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Furil
CAS 492-94-4
Summenformel C10H6O4
Menge 25 g
Synonym 1,2-Di-2-furanyl-1,2-ethanedione, Furil, 1,2-Bis(2-furanyl)-1,2-ethanedione, 1,2-Bis(furan-2-yl)ethanedione, 1,2-Di(2-furanyl)-1,2-ethanedione, 1,2-Di(2-furyl)ethanedione, 1,2-Di(furan-2-yl)ethane-1,2-dione, 1,2-Di-2-furylethane-1,2-dione, 2,2'-Furil, Bipyromucyl, Di-2-furanylethanedione, Difuranylglyoxal, NSC 5561
InChI-Formel InChI=1S/C10H6O4/c11-9(7-3-1-5-13-7)10(12)8-4-2-6-14-8/h1-6H
SMILES O=C(C(=O)c1occc1)c2occc2
Molekulargewicht (g/mol) 190.15
Formelmasse 190.0266