missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha-Galactosidase A/GLA Antibody (201), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30149811
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30149811 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30149811 Lieferant Novus Biologicals (Bio-Techne) Lieferanten-Nr. NBP290048CL1

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

alpha-Galactosidase A/GLA Monoclonal antibody specifically detects alpha-Galactosidase A/GLA in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen alpha-Galactosidase A/GLA
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 201
Konjugat CoraFluor 1
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias Agalsidase, agalsidase alfa, Alpha-D-galactosidase A, Alpha-D-galactoside galactohydrolase, alpha-D-galactoside galactohydrolase 1, alpha-gal A, alpha-galactosidase A, EC 3.2.1, EC 3.2.1.22, GALA, galactosidase, alpha, melibiase
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human alpha-Galactosidase A/GLA (Accession#: NP_000160.1; Met1-Leu429).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cardiovascular Biology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2717
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.