Learn More
Alpha galactosidase A Mouse anti-Human, Clone: 2B2C5, Proteintech
Artikelnummer. 16897705 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16897705 20 μL 20 Mikroliter
16887705 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16897705
Marke: Proteintech 661211IG20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
This gene encodes a homodimeric glycoprotein that hydrolyses the terminal alpha-galactosyl moieties from glycolipids and glycoproteins. This enzyme predomitly hydrolyzes ceramide trihexoside, and it can catalyze the hydrolysis of melibiose into galactose and glucose. A variety of mutations in this gene affect the synthesis, processing, and stability of this enzyme, which causes Fabry disease, a rare lysosomal storage disorder that results from a failure to catabolize alpha-D-galactosyl glycolipid moieties.
Spezifikation
Antigen Alpha galactosidase A
Anwendungen Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 2B2C5
Konzentration 2.39 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen GLA
Gen-Zugriffsnummer P06280
Gen-Alias Alpha galactosidase A, galactosidase, alpha
Gensymbole GLA
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Alpha galactosidase A Fusion Protein Ag7505
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2717
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2a