Learn More
Thermo Scientific™ alpha-Gliadin (43-49)
Artikelnummer. 15457519
Change view
Click to view available options
:
25 mg
Artikelnummer.
15457519 25 mg
1 options
Artikelnummer. 15457519
Marke: Thermo Scientific™ J66240.MB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Reinigungsverfahren HPLC
Gebräuchliche Bezeichnung α-Gliadorphin (43-49)
Inhalt und Lagerung -30°C to -10°C
Format Fest
Molekulargewicht 875.40
Produkttyp alpha-Gliadin (43-49)
Menge 25 mg
Kennzeichnung RUO - research use only
Sequenz Tyr-Pro-Gln-Pro-Gln-Pro-Phe
Nur für Forschungszwecke