Learn More
alpha Glucosidase 2 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200057618 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
25 μL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18690298 25 μL 25 Mikroliter
18654796 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 18690298
Marke: Novus Biologicals NBP24933225ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
alpha Glucosidase 2 Polyclonal antibody specifically detects alpha Glucosidase 2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen alpha Glucosidase 2
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Zusammensetzung PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Gen-Alias Alpha-glucosidase 2, EC 3.2.1, EC 3.2.1.84, G2ANGLUII, Glucosidase II subunit alpha, glucosidase, alpha, neutral AB, GluII, KIAA0088alpha glucosidase II alpha subunit, neutral alpha-glucosidase AB
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: GRDENSVELTMAEGPYKIILTARPFRLDLLEDRSLLLSVNARGLLEFEHQRAPRVSQGSKDPAEGDGAQPEETPRDG
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 25 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23193
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG