Learn More
Alpha-Hexylzinnamaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30395564
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30395564 500 g 500 Gramm
30396555 100 g -
30392109 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30395564 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH295705500G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101-86-0
Summenformel C15 H20 O
Molekulargewicht (g/mol) 216.32
Synonym Hexylcinnamal, Octanal, 2-(phenylmethylene)- (9CI, ACI), 2-(Phenylmethylene)octanal (ACI), Cinnamaldehyde, α-hexyl- (6CI, 8CI), 2-Benzylideneoctanal, 2-Hexyl-3-phenyl-2-propenal, 2-Hexylcinnamaldehyde, Hexyl cinnamal, Hexyl cinnamic aldehyde, NSC 406799, NSC 46150, α-Hexylcinnamaldehyde, α-Hexylcinnamic aldehyde, α-Hexylcinnamyl aldehyde, α-n-Hexyl-β-phenylacrolein, α-n-Hexylcinnamaldehyde
IUPAC-Name (2E)-2-benzylideneoctanal
SMILES CCCCCC\C(=C/c1ccccc1)\C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexylcinnamaldehyde
Menge 500 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H20O/c1-2-3-4-6-11-15(13-16)12-14-9-7-5-8-10-14/h5,7-10,12-13H,2-4,6,11H2,1H3/b15-12+
Formelmasse 216.1514