Learn More
Alpha-Hydroxy-Olopatadin (>90 %), TRC
Artikelnummer. 30137414
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137414 1 mg 1 Milligramm
30008639 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137414 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9487711MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1331822-32-2
Summenformel C21 H23 N O4
Molekulargewicht (g/mol) 353.41
Synonym 11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydro-α-hydroxydibenz[b,e]oxepin-2-acetic Acid, α-Hydroxyolopatadine
IUPAC-Name 2-[11-[3-(Dimethylamino)Propyliden]-6H-Benzo[c][1]Benzoxepin-2-yl]-2-Hydroxyessigsäure
SMILES CN(C)CCC=C1c2ccccc2COc3ccc(cc13)C(O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-hydroxy Olopatadine
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H23NO4/c1-22(2)11-5-8-17-16-7-4-3-6-15(16)13-26-19-10-9-14(12-18(17)19)20(23)21(24)25/h3-4,6-10,12,20,23H,5,11,13H2,1-2H3,(H,24,25)
Formelmasse 353.1627