Learn More
Alpha-Hydroxymethylatropin, TRC
Artikelnummer. 30399099
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30399099 500 mg
30393458 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30399099 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH946400500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2515-36-8
Summenformel C18 H25 N O4
Molekulargewicht (g/mol) 319.4
Synonym α-Hydroxymethyl Atropine, Hydracrylic acid, 2-(hydroxymethyl)-2-phenyl-, 3α-tropanyl ester (7CI), alpha-Hydroxymethylatropine
IUPAC-Name [(1R,5S)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]Octan-3-yl] 3-Hydroxy-2-(Hydroxymethyl)-2-Phenylpropanoat
SMILES CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)C(CO)(CO)c3ccccc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Hydroxymethyl Atropine
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H25NO4/c1-19-14-7-8-15(19)10-16(9-14)23-17(22)18(11-20,12-21)13-5-3-2-4-6-13/h2-6,14-16,20-21H,7-12H2,1H3/t14-,15+,16+
Formelmasse 319.1784