Learn More
alpha-Ionon, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428976
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11428976 500 g 500 Gramm
11418976 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11428976 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17098.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 127-41-3 | C13H20O | 192.30 g/mol
alpha-Ionone, is used in many floral accords. Gives a violet flower nuance to compositions, but is also used in rose, woody, amber, balsamic, and powdery fragrances. It is also used in perfumery, flavoring, and vitamin A (retinol) production for cosmetics and toiletries. beta isomer shows a less floral odor than the alpha. It has good substantivity and is used in all areas of perfumery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Alpha-Ionone, wird in vielen floralen Akkorden verwendet. Ergibt eine violette Blumennuance in Zusammensetzungen, wird aber auch in den Rosen-, holzigen, Bernstein-, balsamischen und pulverigen Düften verwendet. Wird auch in der Parfümerie, in der Aromaherstellung und in der Vitamin-A-Produktion (Retinol) für Kosmetika und Toilettenartikel verwendet. Das Beta-Isomer weist einen weniger floralen Geruch auf als das Alpha-Produkt. Hat eine gute Substanz und wird in allen Bereichen der Parfümerie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol-Festölen, Propylenglycol. Schwer löslich in Alkohol, Äther, Mineralöl.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Lichtempfindlich. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-41-3
Summenformel C13H20O
Molekulargewicht (g/mol) 192.30
MDL-Nummer MFCD00001565
InChI-Schlüssel UZFLPKAIBPNNCA-BQYQJAHWNA-N
Synonym alpha-ionone, iraldeine, e-alpha-ionone, irisone, alpha-ionon, trans-alpha-ionone, alpha-e-ionone, alpha-ionone natural, beta-lonone, ionone, alpha
PubChem CID 5282108
ChEBI CHEBI:32319
IUPAC-Name (E)-4 -(2,6,6 -trimethylcyclohex-2 -en-1-yl)aber-3 -en-2-on
SMILES CC(=O)\C=C\C1C(C)=CCCC1(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Ionone
Dichte 0.931
Siedepunkt 237°C
Flammpunkt 117°C (243°F)
Brechungsindex 1.498
Menge 500 g
Beilstein 2046084
Merck Index 14,5056
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol fixed oils,propylene glycol. Slightly soluble in alcohol,ether,mineral oil.
Formelmasse 192.3
Reinheit (%) ≥90%