Learn More
Novus Biologicals™ alpha-Ketoglutarate Assay Kit (Fluorometric)
Artikelnummer. 18698860 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18698860 96 Tests 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18698860 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP325913
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Assay Kit (Fluorometric)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Menge 96 Tests
Spezies Non-species specific