Learn More
Alpha-Ketoglutarsäure-Dinatriumsalz-Dihydrat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15400297
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15400297 100 g 100 Gramm
15445419 1 g 1 Gramm
15490287 25 g 25 Gramm
15410297 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15400297 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63154.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 305-72-6 | C5H4Na2O5 | 190.062 g/mol
alpha-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate is used as pharmaceutical intermediate. α-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate is suitable reagent used in a study to investigate the role of nitric oxide (NO) in mast cell physiology and biochemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Alpha-Ketoglutarsäure Dinatriumsalz-Dihydrat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. α-Ketoglutarsäure-Dinatriumsalz-Dihydrat ist ein geeignetes Reagenz, das in einer Studie zur Untersuchung der Rolle von Stickstoffmonoxid (NO) in der Mastzellphysiologie und Biochemie verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich (1 M).
Hinweise
Hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 305-72-6
Summenformel C5H4Na2O5
Molekulargewicht (g/mol) 190.062
MDL-Nummer MFCD00150702
InChI-Schlüssel YBGBJYVHJTVUSL-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium 2-oxoglutarate, unii-flp7p4rm46, disodium 2-oxopentanedioate, flp7p4rm46, pentanedioic acid, 2-oxo-, disodium salt, 2-oxoglutaric acid disodium salt, 2-ketoglutaric acid disodium salt, alpha-ketoglutaric acid sodium salt, disodium ? ketoglutarate, disodium oxoglurate
PubChem CID 31040
IUPAC-Name Dinatrium;-2-oxopentandioat
SMILES C(CC(=O)[O-])C(=O)C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate
Farbe Weiß
Menge 100 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (1 M).
Formelmasse 226.09 (190.06 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver