Learn More
Alpha-Methyl-5-oxo-5H-[1]Benzopyrano[2,3-b]Pyridin-7-Essigsäure, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Alpha-Methyl-5-oxo-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine-7-acetic Acid |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H11NO4/c1-8(15(18)19)9-4-5-12-11(7-9)13(17)10-3-2-6-16-14(10)20-12/h2-8H,1H3,(H,18,19) |
| Formelmasse | 269.0688 |
| Reinheit (%) | >95% |