missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR Antibody (CL9362) [Alexa Fluor™ 700], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-88931AF700
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR Monoclonal antibody specifically detects alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 700 | |
| 2-methylacyl-CoA racemase, alpha-methylacyl-CoA racemase, CBAS4, EC 5.1.99.4, RACE, RM | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q9UHK6, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Lipid and Metabolism, Prostate Cancer, Signal Transduction | |
| 23600 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL9362 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur