missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR Antibody (CL9362) [Allophycocyanin], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-88931APC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR Monoclonal antibody specifically detects alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| 2-methylacyl-CoA racemase, alpha-methylacyl-CoA racemase, CBAS4, EC 5.1.99.4, RACE, RM | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q9UHK6, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Lipid and Metabolism, Prostate Cancer, Signal Transduction | |
| 23600 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL9362 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?