missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR Antibody (CL9362) [DyLight 680], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30307662 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30307662 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30307662

Marke: Novus Biologicals NBP288931FR

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR Monoclonal antibody specifically detects alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL9362
Konjugat DyLight 680
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias 2-methylacyl-CoA racemase, alpha-methylacyl-CoA racemase, CBAS4, EC 5.1.99.4, RACE, RM
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q9UHK6, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Lipid and Metabolism, Prostate Cancer, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23600
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.