Learn More
α-Methylen-γ-butyrolacton, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3758400 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10465271 1 g Glasflasche 1 Gramm
10473765 5 g Glasflasche 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10465271
Marke: Thermo Scientific Acros 414260010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 547-65-9
Summenformel C5H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 98.1
MDL-Nummer MFCD00005407
InChI-Schlüssel GSLDEZOOOSBFGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylenebutyrolactone, alpha-methylene-gamma-butyrolactone, 3-methylenedihydro-2 3h-furanone, tulipalin a, tulipane, 2 3h-furanone, dihydro-3-methylene, dihydro-3-methylene-2 3h-furanone, alpha-methylene butyrolactone, 3-methylenedihydrofuran-2 3h-one, alpha-methylene gamma-butyrolactone
PubChem CID 68352
ChEBI CHEBI:104120
IUPAC-Name 3-Methylideneoxolan-2-on
SMILES C=C1CCOC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α-Methylene-γ-butyrolactone
Namenshinweis Stabilized
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos nach Gelb oder Pink
Dichte 1.1200g/mL
Siedepunkt 88°C to 92°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt 37°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4710 to 1.475
Menge 1 g
Fieser 11,80
Merck Index 15, 6134
Relative Dichte 1.12
Stabilisator 2, 6-di-tert.-butyl-p-cresol
Formelmasse 98.1
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • alpha-Methylene-gamma-butyrolactone, stabilized
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.